Merck
ENAH0424BAB0
Enamine
tert-butyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
183.25
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
tert-butyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-8(2,3)13-7(12)9-4-10(11,5-9)6-9/h4-6,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
IYZGTBCLPDXZGM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448621
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448621
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)