Merck
ENAH0424B996
Enamine
tert-butyl N-{2-[4-(aminomethyl)phenyl]propan-2-yl}carbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
264.37
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl (2-(4-(aminomethyl)phenyl)propan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H24N2O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-15(4,5)12-8-6-11(10-16)7-9-12/h6-9H,10,16H2,1-5H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
VHRULXKYLGHVFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478752
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478752
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)