Merck
ENAH0424B95B
Enamine
4,4-difluorocyclohexane-1-carboximidamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
198.64
MDL號碼:
Iupac Name
(4,4-difluorocyclohexylidene)methanediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F2N2.ClH/c8-7(9)3-1-5(2-4-7)6(10)11;/h1-4,10-11H2;1H
InChI 密鑰
VPWVOBQZBYUERE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428790
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428790
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)