Merck
ENAH0424AF37
Enamine
3-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
148.21
MDL號碼:
Iupac Name
3-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-9-4-8(5-9)7-2-1-3-11-6-7/h1-3,6,8-9H,4-5,10H2
InChI 密鑰
IALRMXWFKHKPEX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255094
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255094
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)