Merck
ENAH03BB3871
Enamine
4-bromo-5-methyl-1H-1,2,3-benzotriazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
212.05
MDL编号:
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-4-2-3-5-7(6(4)8)10-11-9-5/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
InChI key
LZNYAFJZUBDGSM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266416
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266416
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)