Merck
ENAH03BB3475
Enamine
4-chloro-3-methoxybenzene-1-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
221.66
MDL號碼:
mp
124-125
Iupac Name
4-chloro-3-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8ClNO3S/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
KHVHRFWNCQBULB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273278
Melting Point
124-125
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273278
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)