Merck
ENAH03A1E284
Enamine
2-ethoxy-2-methylpropane-1-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
181.26
MDL號碼:
Iupac Name
2-ethoxy-2-methylpropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H15NO3S/c1-4-10-6(2,3)5-11(7,8)9/h4-5H2,1-3H3,(H2,7,8,9)
InChI 密鑰
CDFMCYXFHJSGMB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844508
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844508
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)