Merck
ENAH03A1C9B9
Enamine
(2E)-3-[4-(diethylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
283.35
MDL编号:
Iupac Name
(2E)-3-{4-[(diethylamino)sulfonyl]phenyl}-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO4S/c1-3-14(4-2)19(17,18)12-8-5-11(6-9-12)7-10-13(15)16/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16)/b10-7+
InChI key
RDAJKOMQNAPTKQ-JXMROGBWSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833008
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833008
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)