Merck
ENAH03A1A95F
Enamine
rac-(1R,5S)-3-[(tert-butoxy)carbonyl]-5-(trifluoromethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
295.26
MDL號碼:
Iupac Name
(1S,5R)-3-(tert-butoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H16F3NO4/c1-9(2,3)20-8(19)16-5-10(7(17)18)4-11(10,6-16)12(13,14)15/h4-6H2,1-3H3,(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
InChI 密鑰
BQIBSJZJPSLICJ-QWRGUYRKSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-748809
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-748809
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)