Merck
ENAH03A1A89F
Enamine
2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethane-1-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
227.28
MDL號碼:
Iupac Name
2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H17NO5S/c1-11-2-3-12-4-5-13-6-7-14(8,9)10/h2-7H2,1H3,(H2,8,9,10)
InChI 密鑰
HZVIOSOGRMVCOC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761801
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761801
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)