Merck
ENAH03A1A879
Enamine
N-[4-(methylamino)phenyl]acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
164.21
MDL编号:
mp
94-95
Iupac Name
N-[4-(methylamino)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-7(12)11-9-5-3-8(10-2)4-6-9/h3-6,10H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
KFOAZAKXCKGMHP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761439
Melting Point
94-95
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761439
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)