Merck
ENAH03A06F21
Enamine
6-chloro-1-ethyl-1H-1,3-benzodiazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
180.64
MDL编号:
Iupac Name
6-chloro-1-ethyl-1H-benzo[d]imidazole
Inchi Code
1S/C9H9ClN2/c1-2-12-6-11-8-4-3-7(10)5-9(8)12/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
AXKQUPOVGQJNCU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1116160
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1116160
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)