Merck
ENAH03A0259D
Enamine
1-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}piperidin-4-yl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
432.48
MDL號碼:
Iupac Name
1-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidin-4-yl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C24H24N4O4/c1-15-22(23(29)30)25-26-28(15)16-10-12-27(13-11-16)24(31)32-14-21-19-8-4-2-6-17(19)18-7-3-5-9-20(18)21/h2-9,16,21H,10-14H2,1H3,(H,29,30)
InChI 密鑰
HBNDUFQEBWVBQE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658131
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658131
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)