Merck
ENAH03A0163E
Enamine
[(1S)-2-methylidenecyclopropyl]methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
84.12
MDL號碼:
Iupac Name
(S)-(2-methylenecyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H8O/c1-4-2-5(4)3-6/h5-6H,1-3H2/t5-/m1/s1
InChI 密鑰
CQFQAARMEJVWAL-RXMQYKEDSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224934
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224934