Merck
ENAH038568A2
Enamine
3-(3-fluoropyrrolidin-1-yl)propan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
147.19
MDL编号:
Iupac Name
3-(3-fluoro-1-pyrrolidinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H14FNO/c8-7-2-4-9(6-7)3-1-5-10/h7,10H,1-6H2
InChI key
KCFTZYCHXFDVCH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761196
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761196
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)