Merck
ENAH03855F3C
Enamine
2H,3H-pyrazolo[3,2-b][1,3]oxazole-7-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
154.13
MDL號碼:
Iupac Name
2,3-dihydropyrazolo[5,1-b]oxazole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c9-6(10)4-3-7-8-1-2-11-5(4)8/h3H,1-2H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
XPHNBRIOESOWQT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303519
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303519
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)