Merck
ENAH03855E1F
Enamine
tert-butyl N-[3-(prop-2-enoyl)phenyl]carbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
247.29
MDL编号:
Iupac Name
tert-butyl (3-acryloylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-5-12(16)10-7-6-8-11(9-10)15-13(17)18-14(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3,(H,15,17)
InChI key
CPFIFHWCJUUTOI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225100
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225100
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)