Merck
ENA964497838
Enamine
methyl 5-amino-4-cyano-1,2-oxazole-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
167.12
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 5-amino-4-cyanoisoxazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5N3O3/c1-11-6(10)4-3(2-7)5(8)12-9-4/h8H2,1H3
InChI 密鑰
ZGVINCKJBMJPES-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729503
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729503
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)