Merck
ENA964480744
Enamine
rac-tert-butyl N-[(3R,4R)-4-(1H-pyrazol-4-yloxy)oxolan-3-yl]carbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
269.3
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl ((3R,4R)-4-((1H-pyrazol-4-yl)oxy)tetrahydrofuran-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H19N3O4/c1-12(2,3)19-11(16)15-9-6-17-7-10(9)18-8-4-13-14-5-8/h4-5,9-10H,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)/t9-,10+/m1/s1
InChI 密鑰
HGAOODPGHGHKQM-ZJUUUORDSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716292
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716292
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)