Merck
ENA964470621
Enamine
2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
178.59
MDL编号:
Iupac Name
2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H5ClF2O2S/c1-3(5,6)2-9(4,7)8/h2H2,1H3
InChI key
MUHVCEAOLHMMMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697627
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697627
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)