Merck
ENA947423917
Enamine
methyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-methyloxirane-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
222.24
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-methyl-2-oxiranecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-12(10(16-12)11(13)15-3)8-6-4-5-7-9(8)14-2/h4-7,10H,1-3H3
InChI 密鑰
VLYREJMJQZGCTP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-699331
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-699331
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)