Merck
ENA947419541
Enamine
2-(fluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
208.64
MDL编号:
Iupac Name
2-(fluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5H2
InChI key
CVFPBQPRNOFIMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701508
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701508
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)