Merck
ENA947417852
Enamine
4-bromo-3,3-dimethylbutan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
181.07
MDL编号:
Iupac Name
4-bromo-3,3-dimethylbutan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H13BrO/c1-6(2,5-7)3-4-8/h8H,3-5H2,1-2H3
InChI key
HSAPDUNTYHLOMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633891
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)