Merck
ENA947412604
Enamine
1-bromo-6-chloro-3-methylisoquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
256.53
MDL號碼:
Iupac Name
1-bromo-6-chloro-3-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClN/c1-6-4-7-5-8(12)2-3-9(7)10(11)13-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
DGSUAJBESMUBRW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398050
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398050
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)