Merck
ENA947409044
Enamine
N-(4-chlorophenyl)piperidine-3-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
238.72
MDL编号:
Iupac Name
N-(4-chlorophenyl)-3-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O/c13-10-3-5-11(6-4-10)15-12(16)9-2-1-7-14-8-9/h3-6,9,14H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
InChI key
YTLNUENEYTZKNZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396516
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396516
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)