Merck
ENA947399131
Enamine
3-(prop-2-en-1-yl)oxetane-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
142.15
MDL编号:
Iupac Name
3-allyloxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-2-3-7(6(8)9)4-10-5-7/h2H,1,3-5H2,(H,8,9)
InChI key
CYVULQRUAMWRHC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624834
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624834
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)