Merck
ENA947392409
Enamine
2-(6-carbamoylpyridin-3-yl)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
180.16
MDL號碼:
Iupac Name
2-(6-carbamoylpyridin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O3/c9-8(13)6-2-1-5(4-10-6)3-7(11)12/h1-2,4H,3H2,(H2,9,13)(H,11,12)
InChI 密鑰
KYMSKWIIDCFTAL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322332
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322332
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)