Merck
ENA947389065
Enamine
3-chloro-5-fluoro-6-methoxyisoquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
211.62
MDL编号:
Iupac Name
3-chloro-5-fluoro-6-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7ClFNO/c1-14-8-3-2-6-5-13-9(11)4-7(6)10(8)12/h2-5H,1H3
InChI key
SXRDFMBNIWFAGN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645065
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645065
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)