Merck
ENA947385472
Enamine
2-chloro-N-(pentan-3-yl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
163.65
MDL编号:
Iupac Name
2-chloro-N-(1-ethylpropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-3-6(4-2)9-7(10)5-8/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
YYAHLQRUOYNTKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04408
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04408
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)