Merck
ENA946840460
Enamine
2-bromo-5-ethyl-1,3-oxazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
176.01
MDL编号:
Iupac Name
2-bromo-5-ethyloxazole
Inchi Code
1S/C5H6BrNO/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
NHBHLRJWKCBSFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384188
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)