Merck
ENA946840415
Enamine
6-methoxy-3-phenyl-1H,2H,3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
241.29
MDL號碼:
Iupac Name
6-methoxy-3-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C14H15N3O/c1-18-13-8-7-11-14(17-13)16-12(9-15-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,12,15H,9H2,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
RVEAONVZRPGGBY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384063
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384063