Merck
ENA946839802
Enamine
rac-[(1R,3S)-3-amino-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]methanol hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
199.68
MDL號碼:
Iupac Name
((1S,3R)-3-amino-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c11-10-5-7(6-12)8-3-1-2-4-9(8)10;/h1-4,7,10,12H,5-6,11H2;1H/t7-,10-;/m1./s1
InChI 密鑰
ZQDLTWGHDPUDRK-YZUKSGEXSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378935
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378935
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)