Merck
ENA946837179
Enamine
7-bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
311.49
MDL编号:
Iupac Name
7-bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C9H3BrClF3N2/c10-4-1-2-5-6(3-4)15-8(9(12,13)14)16-7(5)11/h1-3H
InChI key
VUSHNWRGQDDPJU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-376049
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-376049
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)