Merck
ENA946833668
Enamine
2-ethyl-2-(2-phenylethyl)pyrrolidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
203.33
MDL號碼:
Iupac Name
2-ethyl-2-(2-phenylethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C14H21N/c1-2-14(10-6-12-15-14)11-9-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,15H,2,6,9-12H2,1H3
InChI 密鑰
GIXFQXXBIUWPQX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367239
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367239
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)