Merck
ENA946832347
Enamine
1-(propan-2-yloxy)cyclobutane-1-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
158.2
MDL编号:
Iupac Name
1-isopropoxycyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-6(2)11-8(7(9)10)4-3-5-8/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
DWJSFQKWPSTEJW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366542
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366542
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)