Merck
ENA946832178
Enamine
3,3-difluorocyclobutane-1-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
120.1
MDL编号:
Iupac Name
3,3-difluorocyclobutanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H6F2O/c6-5(7)1-4(2-5)3-8/h3-4H,1-2H2
InChI key
WXUHWGRKLOGPGE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365288
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)