Merck
ENA769517619
Enamine
(1-methylazetidin-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
101.15
MDL编号:
Iupac Name
(1-methyl-2-azetidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(6)4-7/h5,7H,2-4H2,1H3
InChI key
ODRFPWJCWBQAJR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373660
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)