Merck
ENA769517445
Enamine
methyl 3-{[2-chloro-4-(hydroxymethyl)phenoxy]methyl}benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
306.75
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 3-((2-chloro-4-(hydroxymethyl)phenoxy)methyl)benzoate
Inchi Code
1S/C16H15ClO4/c1-20-16(19)13-4-2-3-12(7-13)10-21-15-6-5-11(9-18)8-14(15)17/h2-8,18H,9-10H2,1H3
InChI 密鑰
KSWMODUFAGATPW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373634
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373634
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)