Merck
ENA769508522
Enamine
(1E)-3,3-dimethyl-1-nitrobut-1-ene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
129.16
MDL编号:
Iupac Name
(1E)-3,3-dimethyl-1-nitro-1-butene
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-6(2,3)4-5-7(8)9/h4-5H,1-3H3/b5-4+
InChI key
MAWMSYJASPQMOC-SNAWJCMRSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367487
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)