Merck
ENA769507673
Enamine
(3-fluoronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
211.67
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
(3-fluoronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10FN.ClH/c12-10-5-8-3-1-2-4-11(8)9(6-10)7-13;/h1-6H,7,13H2;1H
InChI key
CDYPXYLVNSJRCE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365820
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365820
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)