Merck
ENA769505873
Enamine
3-(2,5-dibromo-4-methylbenzenesulfonamido)thiophene-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
455.15
MDL號碼:
Iupac Name
3-((2,5-dibromo-4-methylphenyl)sulfonamido)thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H9Br2NO4S2/c1-6-4-8(14)10(5-7(6)13)21(18,19)15-9-2-3-20-11(9)12(16)17/h2-5,15H,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
DZJCXQXYSVBCDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365011
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365011