Merck
ENA769505484
Enamine
1,3-dichloro-6-fluoro-7-methoxyisoquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
246.07
MDL號碼:
Iupac Name
1,3-dichloro-6-fluoro-7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H6Cl2FNO/c1-15-8-4-6-5(2-7(8)13)3-9(11)14-10(6)12/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
IEQQEFVARMURER-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365648
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365648
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)