Merck
ENA769495589
Enamine
2-cyclopropylthiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
124.21
MDL號碼:
Iupac Name
2-cyclopropylthiophene
Inchi Code
1S/C7H8S/c1-2-7(8-5-1)6-3-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI 密鑰
MDWWPRNUHKMQCT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114466
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)