Merck
ENA638597761
Enamine
{2-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-yl}methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
171.24
MDL號碼:
Iupac Name
2-oxa-8-azaspiro[4.5]dec-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c11-6-8-5-9(7-12-8)1-3-10-4-2-9/h8,10-11H,1-7H2
InChI 密鑰
GHDGYXGAYAYPOG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342993
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342993
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)