Merck
ENA638589626
Enamine
1-aminohex-5-yn-3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
113.16
MDL编号:
Iupac Name
1-aminohex-5-yn-3-ol
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-2-3-6(8)4-5-7/h1,6,8H,3-5,7H2
InChI key
VVVAIYAOAOPWIY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333309
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333309
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)