Merck
ENA638589455
Enamine
2,5-dioxoimidazolidine-4-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
143.1
MDL编号:
mp
244-249
Iupac Name
2,5-dioxo-4-imidazolidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C4H5N3O3/c5-2(8)1-3(9)7-4(10)6-1/h9H,(H2,5,8)(H2,6,7,10)
InChI key
JDYJALGXVKCJIV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335895
Melting Point
244-249
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335895
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)