Merck
ENA638587877
Enamine
4-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-methylmorpholine-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
245.28
MDL號碼:
Iupac Name
4-(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-morpholinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO5/c1-10(2,3)17-9(15)12-5-6-16-11(4,7-12)8(13)14/h5-7H2,1-4H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
SQAMEQQMXRHVTC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332074
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332074
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)