Merck
ENA638587848
Enamine
phenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
177.25
MDL编号:
Iupac Name
phenyl(2-pyrrolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H15NO/c13-11(10-7-4-8-12-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10-13H,4,7-8H2
InChI key
YPMHBZQROFTOSU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331994
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331994
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)