Merck
ENA638587768
Enamine
[1-(3-bromophenyl)ethyl](ethoxy)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
244.13
MDL编号:
Iupac Name
N-(1-(3-bromophenyl)ethyl)-O-ethylhydroxylamine
Inchi Code
1S/C10H14BrNO/c1-3-13-12-8(2)9-5-4-6-10(11)7-9/h4-8,12H,3H2,1-2H3
InChI key
NVJHHSGLLVDZSG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331829
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331829
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)