Merck
ENA638586525
Enamine
(2-bromo-5-methylphenyl)methanesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
264.14
MDL编号:
Iupac Name
(2-bromo-5-methylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c1-6-2-3-8(9)7(4-6)5-13(10,11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H2,10,11,12)
InChI key
RJHLNEPAKYBNEL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283785
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283785
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)